Learn More
Trimerador de acetato de paladio (II), TRC
Código de producto. 30428760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428760 1 g
30424850 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1411001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53189-26-7
Fórmula molecular C12 H18 O12 Pd3
Peso molecular (g/mol) 673.52
Sinónimo Palladium(2+) Salt Acetic Acid Trimer, Palladium Acetate (Pd(OAc)2) Trimer, Acetic Acid Palladium Salt Trimer, Bis(acetato)palladium Trimer, Diacetatopalladium Trimer, Diacetoxypalladium Trimer, HyCat 1 Trimer, HyCat Base 1 Trimer, Palladium Acetate (Pd(OCOCH3)2) Trimer, Palladium Diacetate Trimer, Palladium(2+) Acetate Trimer, Palladium(2+) Diacetate Trimer, Palladium(II) Acetate Trimer, Palladous Acetate Trimer
Nombre IUPAC paladio(2+); hexaacetato
SMILES C#C[Pd]C#C.O=O.O=O.C#C[Pd]C#C.O=O.O=O.C#C[Pd]C#C.O=O.O=O.[HH].[HH].[HH].[HH].[HH].[HH]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium (II) Acetate Trimer
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/6C2H4O2.3Pd/c6*1-2(3)4;;;/h6*1H3,(H,3,4);;;/q;;;;;;3*+2/p-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.7903