Learn More
Acetato de paladio(II), trímero, 99,98 % (base metálica), Pd 47 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364738 1 g 1 g
11374738 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043086.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3375-31-3
Fórmula molecular C4H6O4Pd
Peso molecular (g/mol) 224.51
Número MDL MFCD00012453
Clave InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium (II) acetate
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Nombre de nota Trimer
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal [Pd(C2H3O2)2]3
Índice Merck 14,6991
Información de solubilidad Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
Nombre IUPAC paladio(2+);diacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 673.46
Porcentaje de pureza 99.98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 47% min