Learn More
Acetato de Palladio(II), TRC
Código de producto. 30410945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410945 100 mg 100 miligramos
30414360 250 mg -
30428214 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP141105100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3375-31-3
Fórmula molecular (C2H3O2)2Pd
Peso molecular (g/mol) 224.51
Sinónimo Palladium(2+) Acetic Acid Salt, Palladium Acetic Acid Salt, Bis(Acetato)palladium, Diacetatopalladium, Diacetoxypalladium, HyCat 1, HyCat Base 1, Palladium Diacetate, Palladous Acetate
Nombre IUPAC paladio(2+); diacetato
SMILES [Pd+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) Acetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.9301