Learn More
Acetato de paladio(II), trímero, Pd 45,9-48,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346028 1 g 1 g
11356028 5 g 5 g
11336028 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11346028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010516.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3375-31-3
Fórmula molecular C4H6O4Pd
Peso molecular (g/mol) 224.51
Número MDL MFCD00012453
Clave InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
Nombre IUPAC palladium(2+) diacetate
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) acetate
Punto de fusión ∽205°C (decomposition)
Color Rojo a marrón
Forma física Agujas
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 45.9 to 48.4%
Información de solubilidad Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 673.46
Aspecto Various forms in red-brown color (powder/flake/crystalline/beads)