Learn More
Acetato de paladio(II), 99,9 %, (base de oligoelementos metálicos), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488598 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13488598 5 g Frasco de vidrio 5 g
13470817 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13488598 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3375-31-3
Fórmula molecular C4H6O4Pd
Peso molecular (g/mol) 224.51
Número MDL MFCD00012453
Clave InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo acetato de paladio ii, diacetato de paladio, acetato de paladio, diacetoxipaladio, paladio de acetato de bis, bisacetilpaladio, diacetatopaladio, acetato paladio2+, acetato paladoso
PubChem CID 167845
Nombre IUPAC palladium(2+) diacetate
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material acetato de paladio(II)
Punto de fusión 205.0 °C
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 46.9 to 48.5% (Pd)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Pd
Índice Merck 15,7092
Información de solubilidad Solubilidad en agua: insoluble. Otras solubilidades: soluble en acetona, benceno, dicloruro de metileno, cloroformo, acetonitrilo y dietiléter, insoluble en alcoholes
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.51
Porcentaje de pureza 99.9 %
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium(II) acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.