Learn More
Acetato de paladio(II), 47,5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984351 50 g Frasco de vidrio 50 g
10767234 1 g Frasco de vidrio 1 g
10522221 2 g Frasco de vidrio 2 g
10790701 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11984351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195180500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3375-31-3
Fórmula molecular C4H6O4Pd
Peso molecular (g/mol) 224.51
Número MDL MFCD00012453
Clave InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) Acetate
Punto de fusión 205.0°C
Nombre de nota 47.5% Pd
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (CH3CO2)2Pd
Número UN 3261
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
Nombre IUPAC palladium(2+) diacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.51