Learn More
Hidróxido de paladio (20 % sobre carbono) (~50 % de agua en peso), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium Hydroxide |
| CAS | 12135-22-7 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | H2O2Pd |
| Sinónimo | Escat 1951, Palladium Dihydroxide, Palladium(II) Hydroxide, Pearlman's Catalyst |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | O[Pd]O |
| Nombre IUPAC | dihidroxipaladio |
| Peso molecular (g/mol) | 140.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.909 |