Learn More
Paladio negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Palladium black |
| Color | Gris a plata |
| Punto de fusión | 1555°C |
| Punto de ebullición | 3067°C |
| Aspecto | Powder |
| Densidad | 12.02g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 1 g |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Formulario | Polvo, S.A. 20-60 m[2/g |
| Show More |
Safety and Handling
- Paladio
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo especial paraincendios de metales para la extinción.