Learn More
Paladio sobre carbón activado, sin reducir, 5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium on activated carbon |
| Color | Blanco |
| Nombre de nota | 5% Pd |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Tamaño de partículas | Typicaly 10% (<4 Micron) , 50% (<21 Micron), 90% (<90 Micron) |
| Formulario | Cristales o polvo cristalino y/o trozos |
| Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
| Índice Merck | 15, 7090 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.42 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.