Learn More
Paladio sobre carbón activado, 10 % Pd, sin reducir, seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10073163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pakningsstørrelse:
1 g
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Pakningsstørrelse
10073163 1 g Frasco de vidrio 1 g
10471811 10 g Frasco de vidrio 10 g
10687342 50 g Frasco de vidrio 50 g
13468438 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10073163 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195030010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-05-3 , 7440-44-0
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Palladium on activated carbon
Color Negro
Nombre de nota 10% Pd
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90%
Formulario Polvo
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Índice Merck 15, 7090
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.42
Porcentaje de pureza 10% (Pd)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Sólido inflamable Categoría 2
Faresætning
  • H228-Sólido inflamable.
Sikkerhedssætning
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.