Learn More
Paladio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), polvo, tamaño de partículas malla -20, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686962 1 g Frasco de vidrio 1 g
10431431 5 g Frasco de vidrio 5 g
10462855 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193690010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    311.65€ / 1 g
    Ahorro 62.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Color Negro a gris
Punto de fusión 1555.0°C
Punto de ebullición 2970.0°C
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Formulario Polvo
Fórmula lineal Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Índice Merck 15, 7090
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.4
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales