Learn More
Paladio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), esponja, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Palladium |
| Color | Gris |
| Nombre de nota | 99.9% |
| CAS | 5-3-7440 |
| Punto de fusión | 1555.0°C |
| Punto de ebullición | 2970.0°C |
| Cantidad | 1 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
| Formulario | Polvo poroso finamente dividido |
| Show More |