Learn More
Paladio (5% sobre carbonato de calcio, envenenado con plomo), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Palladium |
| CAS | 7440-05-3 |
| Fórmula molecular | Pd |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Pd |
| SMILES | [Pd] |
| Nombre IUPAC | paladio |
| Peso molecular (g/mol) | 106.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.9035 |