Learn More
Paladio, 5 % en sedimentos de alúmina de 3 mm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium |
| Nombre de nota | 5% on 3mm alumina pellets |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |