Learn More
Paladio, 10 % en polvo de carbón activado, cáscara de huevo, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496605 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15496605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044696.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5-3-7440 | Molecular Formula: Pd | Molecular Weight: 106.42 g/mol
Debenzylation. Catalysts is much easier as it greatly reduces dusting and metal loss. Used to reduce nitro compounds to amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 10% on activated carbon powder, Eggshell, reduced
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Número UN UN3178
Información de solubilidad Insoluble in water.