Learn More
Paladio, 10 % en pasta de carbón activado, A402028-10
Código de producto. 11394407
Cambiar vista
Click to view available options
5 g
Código de producto.
11394407 5 g
1 options
Código de producto. 11394407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038303.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 10% on activated carbon paste, A402028-10
CAS 7440-05-3
Color Negro
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Pd
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
Nombre IUPAC paladio
Peso molecular (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.