Learn More
Paladio en sedimentos de alúmina de 3,175 mm (0,125 pulg.), 0,5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10226730 250 g Frasco de vidrio 250 g
10431241 50 g Frasco de vidrio 50 GR
11926951 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10226730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195082500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium on 1/8-inch alumina pellets
Color Gris
Densidad 700g/L (tapped)
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Formulario Sedimentos
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.42
Porcentaje de pureza 0.5% (Pd)