Learn More
Paliroden, MedChemExpress
Código de producto. 16440789
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16440789 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16440789 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101580
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Paliroden is an orally bioactive neurotrophic, non-peptidic compound that activates synthesis of endogenous neurotrophines, used for treatment of Alzheimer's Disease and Parkinson's.
Paliroden is an orally bioactive neurotrophic, non-peptidic compound that activates synthesis of endogenous neurotrophines, used for treatment of Alzheimer's Disease and Parkinson's.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paliroden
Forma física Solid
CAS 188396-77-2
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24F3N
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo SR 57667
SMILES FC(C1=CC(C2=CCN(CCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)CC2)=CC=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 407.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.47
Porcentaje de pureza 95.0%