Learn More
Paliperidona Z-oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1388021-47-3 |
| Fórmula molecular | C23 H28 F2 N4 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one','3-[2-[4-[(Z)-(2,4-difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28F2N4O3/c1-14-17(23(31)29-9-2-3-20(30)22(29)26-14)8-12-28-10-6-15(7-11-28)21(27-32)18-5-4-16(24)13-19(18)25/h4-5,13,15,20,30,32H,2-3,6-12H2,1H3/b27-21- |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N\O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCC(O)C4=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-[(Z)-C-(2,4-difluorofenil)-N-hidroxicarbonimidoil]piperidin-1-il]etil]-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 446.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.213 |