Learn More
N-óxido de palmitato de paliperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paliperidone Palmitate N-Oxide |
| CAS | 1404053-60-6 |
| Fórmula molecular | C39 H57 F N4 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hexadecanoic acid','3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl hexadecanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H57FN4O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)48-34-17-16-24-43-38(34)41-29(2)32(39(43)46)23-27-44(47)25-21-30(22-26-44)37-33-20-19-31(40)28-35(33)49-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CC[N+]3([O-])CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45 |
| Nombre IUPAC | [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)-1-oxidopiperidin-1-io-1-il]etil]-2-metil-4-oxo-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-9-il] hexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 680.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 680.4313 |