Learn More
Palmitato de paliperidona, Mikromol™
Descripción
Palmitato de paliperidona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paliperidone Palmitate |
| CAS | 199739-10-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Paliperidone Palmitate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C39 H57 F N4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Hexadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 9-Hydroxyrisperidone palmitate, Invega Sustenna, Paliperidone palmitate, RO 92670 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H57FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)47-34-17-16-24-44-38(34)41-29(2)32(39(44)46)23-27-43-25-21-30(22-26-43)37-33-20-19-31(40)28-35(33)48-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45 |
| Nombre IUPAC | [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-4-oxo-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-9-il] hexadecanoato |
| Mostrar más |