Learn More
Paliperidona Palmitate-d4, TRC
Código de producto. 30427058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427058 1 mg -
30409310 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1410221MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794685-21-4
Fórmula molecular C39H53D4FN4O4
Peso molecular (g/mol) 668.92
Sinónimo 9-Hydroxyrisperidone Palmitate-d4, Invega Sustenna-d4, Hexadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl](ethyl-d4)]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester, RO 92670-d4
Nombre IUPAC [2-metil-4-oxo-3-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-9-il] hexadecanoato
SMILES O=C1N2CCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C2=NC(C)=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCC(C4=NOC5=C4C=CC(F)=C5)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paliperidone Palmitate-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H57FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)47-34-17-16-24-44-38(34)41-29(2)32(39(44)46)23-27-43-25-21-30(22-26-43)37-33-20-19-31(40)28-35(33)48-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3/i23D2,27D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.4615