Learn More
Paliperidona-d4, TRC
Código de producto. 30409207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409207 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30409207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP14100210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 9-Hydroxy Risperidone-d4
CAS 1020719-55-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 2H4 H23 F N4 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Paliperidone-(ethyl-D4), 9-Hydroxyrisperidone-(ethyl-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3/i8D2,12D2
SMILES [2H]C([2H])(N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23)C([2H])([2H])C4=C(C)N=C5C(O)CCCN5C4=O
Nombre IUPAC 9-hidroxi-2-metil-3-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 430.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2318
Porcentaje de pureza >95