Learn More
Paliperidona (9-hidroxirisperidona), Mikromol™
Código de producto. 18082580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18082580 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18082580 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0491.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Paliperidona (9-hidroxirisperidona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Nombres de analitos o componentes 9-Hydroxyrisperidone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H27 F N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (9RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 426.48
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426,2067 g/mol