Learn More
R&D Systems™ Paliperidone
Descripción
Atypical antipsychotic; metabolite of risperidone (Cat. No. 2865). Exhibits high affinity for 5-HT2A receptors (Ki = 0.4 nM for cloned human 5-HT2A receptors). Also displays nanomolar affinity for human D2 receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paliperidone |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.48 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 426.492 |