Learn More
Palifosfamide, MedChemExpress
Código de producto. 16482307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482307 50 mg 50 miligramos
16418777 5 mg 5 miligramos
16416178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14798
MedChemExpress Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.
Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palifosfamide
Forma física Solid
CAS 31645-39-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H11Cl2N2O2P
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Isophosphoramide mustard IPM ZIO-201
Información de solubilidad DMSO : 40 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (64.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(NCCCl)(NCCCl)O
Peso molecular (g/mol) 221.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.02
Porcentaje de pureza 95.0%