Learn More
Buerkle™ Espátula con cuchilla de paleta, acero inoxidable
Código de producto. 16349551 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 21 mm
250 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16349551 250 x 25 mm cada uno
16339551 200 x 21 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16349551 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53860012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La espátula con cuchilla de paleta de acero inoxidable es adecuada para aplicar o distribuir medios viscosos como pastas y cremas, o para extenderlos de manera uniforme. La espátula de laboratorio es adecuada para su uso en aplicaciones químicas y farmacé
  • Acero inoxidable (1.4301)
  • Fabricada en una sola pieza
  • Sin bordes ni grietas, facilita la limpieza y evita que se acumulen residuos de productos y agentes limpiadores
  • Mango muy resistente que se ajusta cómodamente a la mano
  • Para aplicar o distribuir medios viscosos como pastas y cremas, o para extenderlos de manera uniforme
  • Con una hoja pulida larga y estrecha de alto satinado que facilita el trabajo preciso
  • Apta para su uso en aplicaciones químicas y farmacéuticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1
Descripción Espátula
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Plata
Certificaciones/conformidad Certificado del material
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Color del asa Plata
Longitud (imperial) 9,84 in
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 25 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (1,4301)
Dimensiones (L x An) 250 x 25 mm
Material del mango Acero inoxidable (1,4301)
Material Acero inoxidable (4301)
Longitud (métrico) 250 mm