Learn More
palbociclib, Mikromol
Código de producto. 30460083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30460083 250 mg
1 options
Código de producto. 30460083 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3729.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
palbociclib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palbociclib
CAS 571190-30-2
Nombres de analitos o componentes Palbociclib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24H29N7O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-((5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl)amino)pyrido[2,3-d]pyridin-7(8H)-one, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, Ibrance, PD 0332991, PD 332991, PD 991, Palbocyclib
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N7O2/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2N(C5CCCC5)C1=O
Nombre IUPAC 6-acetil-8-ciclopentil-5-metil-2-[(5-piperazin-1-il-2-piridil)amino]pirido[2,3-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 447.53
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.2383 g/mol