Learn More
Palatinosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palatinose |
| CAS | 13718-94-0 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O11 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Fructose','6-O-α-D-glucopyranosyl-','D- (7CI,8CI), Palatinose (6CI), 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose, Galen IQ, Isomaltulose, MS-C 4, Palatinose IC, Palatinose ICP, Palatinose PST-N, Palatinose PST-NP, Palatinose SD, 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose, Isomaltulose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h5-14,16-21H,1-3H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tetrahidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 342.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1162 |