Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de palatinosa, + 98 %
Código de producto. 15402929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402929 25 g 25 g
15412929 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402929 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60091.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 343336-76-5 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343336-76-5
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00076094
Clave InChI PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
Sinónimo 6-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-fructofuranose, beta-palatinose, beta-f-palatinose, alpha-d-glucopyranose-1->6-beta-d-fructofuranose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol
PubChem CID 52994241
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[[(2R,3S,4S)-3,4,5-trihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]metoxi]oxano-3,4,5-triol; hidrato
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palatinose hydrate
Punto de fusión 122°C to 124°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 1757215
Índice Merck 14,5182
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo