Learn More
Atago™ Refractómetro digital de bolsillo portátil modelo PAL-88S
Código de producto. 10091102
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 10 °C a 40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10091102 De 10 °C a 40 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10091102 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 4488
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Tipo Refractómetro digital de bolsillo de mano
Scale Range De 0 a 90 % (V/V) de propilenglicol, Punto °de congelación del °propilenglicol de 0 °C a -50 °C
Modelo PAL-88S
Exactitud ± 0,4 % (V/V) de propilenglicol/± 1 °C de punto de congelación de propilenglicol/± 1 °C de temperatura
Resolución 0,2 % (V/V) de concentración de propilenglicol/1 °C de punto de congelación de propilenglicol/0,1 °C de temperatura
Tiempo de medición 3 s
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31 x 55 x 109 mm
Altura (métrico) 109 mm
Longitud (métrico) 55 mm
Anchura (métrico) 31 mm
Temperatura ambiente (métrico) De 10 °C a 40 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Detalles de la fuente de alimentación 2 pilas AAA