Learn More
Justrite Par de rampas ADA
Código de producto. 17732418
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17732418 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 17732418 Proveedor Justrite N.º de proveedor PGDS0016BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    916.97€
    745.87€ / paquete de 1
    Ahorro 171.10€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Par de rampas ADA Justrite para CRM Guard Dog™ de 5 canales.
  • Para CRM Guard Dog de 5 canales
  • Dimensiones: 56 x 91 x 5 cm
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 56 x 91 x 5 cm
Para utilizar con (equipo) CRM Guard Dog™ de 5 canales
Peso (métrico) 18,1 kg
Color Azul
Material Poliuretano
Tipo Rampa