Learn More
Paichongding 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327066 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327066 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15841500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paichongding
CAS 948994-16-9
Nombres de analitos o componentes Paichongding
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17H23ClN4O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,2,3,5,6,7-hexahydro-7-methyl-8-nitro-5-propoxyimidazo[1,2-a]pyridine, 1-[(6-Chloropyridin-3-yl)-methyl]-5-propoxy-7-methyl-8-nitro-1,2,3,5,6,7-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridine, 1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-7-methyl-8-nitro-5-propoxy-1,2,3,5,6,7-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23ClN4O3/c1-3-8-25-15-9-12(2)16(22(23)24)17-20(6-7-21(15)17)11-13-4-5-14(18)19-10-13/h4-5,10,12,15H,3,6-9,11H2,1-2H3
SMILES CC1CC(OCCC)N(CCN2CC3=CN=C(Cl)C=C3)C2=C1[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-7-metil-8-nitro-5-propoxi-3,5,6,7-tetrahidro-2H-imidazo[1,2-a]piridina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 366.84
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1459 g/mol