missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PAH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13210209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13210209 400 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13210209 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA524843

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine and rat based on sequence homology.

PAH encodes the enzyme phenylalanine hydroxylase that is the rate-limiting step in phenylalanine catabolism. Deficiency of this enzyme activity results in the autosomal recessive disorder phenylketonuria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica PAH
N.º de referencia del gen P00439, P16331
Alias de gen AW106920; Pah; PH; phe-4-monooxygenase; phenylalanine 4-monooxygenase; phenylalanine hydroxylase; phenylalanine-4-hydroxylase; PKU; PKU1
Símbolos de los genes PAH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 132-161 amino acids from the central region of human PAH.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18478, 5053
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.