Learn More
Mezcla de HAP/PCB/pesticidas 322 100 μg/ml en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣Anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣beta-HCH∣Fluoranthene∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣PCB No. 101∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 153∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 52 |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣Anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣beta-HCH∣Fluoranthene∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣PCB No. 101∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 153∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 52 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Cyclohexane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDD 100 μg/ml∣2,4'-DDE 100 μg/ml∣2,4'-DDT 100 μg/ml∣4,4'-DDD 100 μg/ml∣4,4'-DDE 100 μg/ml∣4,4'-DDT 100 μg/ml∣alpha-HCH 100 μg/ml∣Anthracene 100 μg/ml∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/ml∣Benzo[a]pyrene 100 μg/ml∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/ml∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/ml∣beta-HCH 100 μg/ml∣Fluoranthene 100 μg/ml∣gamma-HCH 100 μg/ml∣Hexachlorobenzene 100 μg/ml∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/ml∣PCB No. 101 100 μg/ml∣PCB No. 118 100 μg/ml∣PCB No. 138 100 μg/ml∣PCB No. 153 100 μg/ml∣PCB No. 180 100 μg/ml∣PCB No. 28 100 μg/ml∣PCB No. 52 100 μg/ml |