Learn More
PAH Mezcla 938 20-1000 μg/ml en acetonitrilo:metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320943 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320943 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000938LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Acetonitrilo/Metanol