Learn More
PAH Mezcla 937 500 μg/ml en acetonitrilo:acetona:tolueno (6:3:1), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309855 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309855 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000937AO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Acetonitrilo/acetona/tolueno