Learn More
PAH Mezcla 932 200 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309385 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309385 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000932DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 192-97-2, 207-08-9
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Diclorometano