Learn More
Mezcla de combinación de hidrocarburos aromáticos polinucleares, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15295856 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15295856 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15295856 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 8310A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.97€
    121.41€ / 1 ml
    Ahorro 25.56€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Acenafteno83-32-9500μg/ml
Acenaftileno208-96-8500μg/ml
Antraceno120-12-7500μg/ml
Benz(a)antraceno56-55-3500μg/ml
a-benzopireno50-32-8500μg/ml
Benzo(b)fluoranteno205-99-2500μg/ml
Benzo(g,h,i)perileno191-24-2500μg/ml
Benzo(k)fluoranteno207-08-9500μg/ml
Criseno218-01-9500μg/ml
Dibenz(a,h)antraceno53-70-3500μg/ml
Fluoranteno206-44-0500μg/ml
Fluoreno86-73-7500μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pireno193-39-5500μg/ml
Naftaleno91-20-3500μg/ml
Fenantreno85-01-8500μg/ml
Pireno129-00-0500 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PAH Combination Mix
Nombre de nota SW-846 Método 8310
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
Métodos Para los métodos 8151 y 8310 de la EPA de EE. UU.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PAH Combination Mix
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, dibenz[a, h]anthracene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio