Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas sin teñir PageRuler™
Código de producto. 17176098 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17176098 8 x 250 μL paquete de 4
11802124 2 x 250 μl paquete de 2
15523197 8 x 250 μL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17176098 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26614X4
 Artículo restringido
En stock
Una mezcla de siete proteínas nativas (de 14,4 kDa a 116 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
El marcador de peso molecular de proteínas sin teñir Thermo Scientific™ es una mezcla de siete proteínas nativas (de 14,4 kDa a 116 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
Cada proteína de la escalera contiene una secuencia integral Strep-tag™ II que se puede detectar directamente en transferencias Western blot mediante conjugados de Strep-Tactin™ o un anticuerpo frente a la secuencia Strep-tag™ II. La escalera produce bandas nítidas en gel de poliacrilamida-SDS tras una tinción del gel con tinciones de gel Thermo Scientific Pierce u otros colorantes Coomassie o tinciones con plata. La banda de proteínas de 50 kDa tiene mayor intensidad y sirve como banda de referencia.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños: 14 proteínas con un tamaño de 10 a 200 kDa
  • Producto listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en geles
  • Bandas nítidas: con una excelente precisión para su detección con tinciones de plata o coomassie
  • Banda de referencia: la banda de 50 kDa tiene mayor intensidad para facilitar la orientación
  • Etiquetado: cada una de las proteínas de la escalera contiene una secuencia integral Strep-tag™ II
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas (de 0,02 a 0,05 mg/ml de cada una) en Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 100 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %.
Recomendada para:
Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: ocho viales de 250 μL cada uno, proteínas de 0,02 a 0,05 mg/ml cada una
Tampón de almacenamiento: Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 10 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %
Almacenamiento: Tras la recepción, almacenar a -20°C
Number of Markers 14
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 10 a 200 kDa
Peso molecular 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15 y 10 kDa
Cantidad 8 x 250 μL
Línea de productos PageRuler
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Sin teñir
System Type SDS-PÁGINA