Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de peso molecular de proteínas de intervalo bajo sin teñir PageRuler™
Código de producto. 17126108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17126108 8 x 250 μL paquete de 4
11802134 2 x 250 μl paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17126108 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26632X4
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcla de ocho proteínas y péptidos purificados (de 3,4 a 100 kDa) para su uso como patrones de tamaño en electroforesis en gel de péptidos y proteínas pequeñas.
El estándar de proteínas de intervalo bajo sin teñir Thermo Scientific™ PageRuler es una mezcla de ocho (8) proteínas y péptidos purificados (de 3,4 a 100 kDa) para usar como patrones de tamaño en electroforesis en geles de péptidos y proteínas pequeñas.
La escalera de proteínas de rango bajo sin teñir Thermo Scientific PageRuler es una mezcla de ocho proteínas y péptidos purificados (de 3,4 a 100 kDa) para su uso como patrones de tamaño en electroforesis en gel de péptidos y proteínas pequeñas. La escalera de proteínas se suministra en un formato listo para su uso para la carga directa en geles; sin necesidad de calentar, reducir ni añadir un tampón de muestras antes de usarlo.
Compare y visualice todos los demás patrones y escaleras de proteínas ›
Características del producto
• Bandas de referencia: la banda de 25 kDa es más fuerte que las demás para facilitar la orientación
• Etiquetado: las proteínas de la escalera (excepto los péptidos de 5 y 3,4 kDa) contienen una secuencia integral Strep-tag™ II y se pueden detectar directamente en transferencias Western blots mediante conjugados de Strep-Tactin™
Aplicaciones
• Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS y Western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: ocho viales de 250 μL cada uno
Tampón de almacenamiento: Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 100 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %
Almacenamiento: Tras la recepción, almacenar a -20°C
Number of Markers 8
Listo para cargar
Intervalo de tamaños De 3,4 a 100 kDa
Peso molecular 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa
Cantidad 8 x 250 μL
Línea de productos PageRuler
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Sin teñir
System Type SDS-PÁGINA