Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas de amplia gama sin teñir PageRuler™
Código de producto. 17116108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17116108 8 x 250 μL paquete de 4
11892124 2 x 250 μl paquete de 2
15563197 8 x 250 μL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17116108 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26630X4
 Artículo restringido
En stock
Mezcla de 11 proteínas (de 5 a 250 kDa) para su uso como patrones de tamaño en electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) y Western blot.
La escalera de proteínas de rango amplio sin teñir Thermo Scientific™ PageRuler es una mezcla de 11 proteínas (de 5 a 250 kDa) para su uso como patrones de tamaño en electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) y Western blots.
Los marcadores de peso molecular de proteínas en esta escalera se resuelven en bandas nítidas que se identifican con claridad de tamaños que oscilan de 5 kDa a 250 kDa cuando se analizan mediante SDS-PAGE y se tiñen con colorante de Coomassie o plata. Las bandas de proteínas de 100, 50 y 20 kDa son de mayor intensidad y sirven como bandas de referencia. Las proteínas se pueden detectar en western blots mediante tinción con colorantes de Ponceau S, azul de Coomassie u otros colorantes para proteínas. Además, las proteínas de la escalera (excepto el péptido de 5 kDa) contienen una secuencia integral Strep-tag™ II y se pueden detectar en los Western blots mediante conjugados de Strep-Tactin™. Los marcadores de peso molecular de proteínas de amplio rango sin teñir PageRuler se suministran listos para su uso: antes de utilizarlos no se requiere calentamiento, dilución ni adición de un agente reductor.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños: once proteínas con un tamaño de 5 a 250 kDa
  • Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
  • Bandas nítidas: con una excelente precisión para su detección con tinciones de plata o coomassie
  • Bandas de referencia: las bandas de 100, 50 y 20 kDa son más intensas para facilitar la orientación
  • Etiquetado: cada una de las proteínas de la escalera contiene una secuencia integral Strep-tag™ II
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas en Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 100 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %.
Recomendada para:
Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: ocho viales de 250 μL cada uno
Tampón de almacenamiento: Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 10 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %
Almacenamiento: Tras la recepción, almacenar a -20°C
Number of Markers 11
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 5 a 250 kDa
Peso molecular 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa
Cantidad 8 x 250 μL
Línea de productos PageRuler
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Sin teñir
System Type SDS-PÁGINA