Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas de NIR preteñido PageRuler™
Código de producto. 12361893 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μL
8 x 250 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12361893 2 x 250 μL paquete de 2
12821503 8 x 250 μL paquete de 4
17146108 8 x 250 μL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12361893 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    324.65€ / paquete de 2
    Ahorro 13.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una mezcla de 10 proteínas (de 11 a 250 kDa) teñidas con azul y marcadas con flúor para la visualización fluorescente de infrarrojo cercano y el dimensionamiento de proteínas tras la electroforesis.
La escalera de proteínas NIR preteñida Thermo Scientific™ PageRuler es una mezcla de 10 proteínas (de 11 a 250 kDa) teñidas con azul y marcadas con flúor para la visualización fluorescente de infrarrojo cercano y el dimensionamiento de proteínas tras la electroforesis.
Los marcadores de peso molecular de proteína de esta escalera se resuelven en bandas nítidas cuando se analizan mediante SDS-PAGE y se etiquetan con un colorante fluorescente para la visualización con instrumentos equipados para la detección de fluorescencia de infrarrojo cercano (NIR). Las bandas también son directamente visibles porque las proteínas están teñidas previamente de azul. La banda de 55 kDa es de mayor intensidad y sirve como banda de referencia. La escalera de proteínas está convenientemente envasada y lista para usar: no se requiere calentamiento, dilución ni adición de un agente reductor antes de usar.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños 10 proteínas con un tamaño de 11 a 250 kDa
  • Fluorescente detección utilizando láser rojo de 670 nm o canales de 700 nm con generadores de imágenes de fluorescencia
  • Producto listo para su uso se suministra en tampón de carga para su carga directa en geles
  • Bandas nítidas excelente dimensionamiento para la visualización de geles de proteínas y blots en infrarrojo cercano
  • Banda de referencia la banda de 55 kDa tiene mayor intensidad para facilitar la orientación
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas en Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 10 mm, NaN de 1 mm3 y glicerol al 33 %
Requiere:
Generador de imágenes de fluorescencia capaz de detección de fluorescencia de infrarrojo cercano, como ciertos generadores de imágenes Typhoon™ y el sistema de imágenes por infrarrojos LI-COR Odyssey™
Recomendada para:
Dimensionamiento de proteínas en geles poliacrilamida-SDS y Western blots para la visualización con generadores de imágenes de fluorescencia de infrarrojo cercano (NIR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: dos viales de 250 μL cada uno
Tampón de almacenamiento: 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH de 7,5 a 25 °C), 1 mm de EDTA, SDS al 2 %, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 y glicerol al 33 %
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a 20 °C
Color Blue
Método de detección Fluorescencia colorimétrica NIR (700 nm)
Number of Markers 10
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 11 a 250 kDa
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa
Cantidad 2 x 250 μL
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Línea de productos PageRuler
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
System Type Western Blotting, SDS-PAGE