Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas preteñidas PageRuler™ Plus, de 10 a 250 kDa
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ PageRuler Plus Prestained Protein Ladder is a mixture of nine blue-, orange-, and green-stained proteins (10 to 250 kDa) for use as size standards in protein electrophoresis (SDS-PAGE) and western blotting. The protein ladder is supplied in a ready-to-use format for direct loading onto gels; no need to heat, reduce, or add sample buffer prior to use.
Compare y visualice todos los demás patrones y escaleras de proteínas ›
Aplicaciones
• Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS
• Supervisión de la transferencia de proteínas en las membranas tras inmunotransferencia (Western blotting)
• Medición de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS y Western blots
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contenido: ocho viales de 250 μl cada uno Tampón de almacenamiento: 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25°C), 1 mm EDTA, 2 % de SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % de glicerol Almacenamiento: Tras la recepción, almacenar a -20°C |
| Método de detección | Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm) |
| Number of Markers | 9 |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 10 a 250 kDa |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE |
| Peso molecular | 250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Cantidad | 8 x 250 μl |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Línea de productos | PageRuler |
| Mostrar más |