Learn More
Pafuramidina, TRC
Código de producto. 30427764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427764 5 mg
30428269 10 mg
30413487 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1338755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186953-56-0
Fórmula molecular C20H20N4O3
Peso molecular (g/mol) 364.4
Sinónimo 2,5-Bis(4-amidinophenyl)furan-bis-O-methylamidoxime, 4,4'-(2,5-Furandiyl)bis[N-methoxybenzenecarboximidamide], 4,4'-(2,5-Furandiyl)bis[N-methoxybenzenecarboximidamide
Nombre IUPAC N-metoxi-4-[5-[4-(N-metoxicarbamimidilo)fenil]furano-2-il]benzenocarboximidamida
SMILES CONC(=N)c1ccc(cc1)c2oc(cc2)c3ccc(cc3)C(=N)NOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pafuramidine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N4O3/c1-25-23-19(21)15-7-3-13(4-8-15)17-11-12-18(27-17)14-5-9-16(10-6-14)20(22)24-26-2/h3-12H,1-2H3,(H2,21,23)(H2,22,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1535