Learn More
Pafuramidine, MedChemExpress
Código de producto. 16496258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496258 10 mg 10 miligramos
16452387 50 mg 50 miligramos
16416606 100 mg 100 miligramos
16304778 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14932
MedChemExpress Pafuramidine (DB289) is an orally bioavailable prodrug of furamidine, which has activity against Pneumocystis pneumonia.
Pafuramidine (DB289) is an orally bioavailable prodrug of furamidine, which has activity against Pneumocystis pneumonia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pafuramidine
Forma física Powder
CAS 186953-56-0
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo DB289
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (91.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(C1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(C(NOC)=N)C=C3)O2)C=C1)NOC
Peso molecular (g/mol) 364.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.4
Porcentaje de pureza 95.67%