Learn More
Tocris Bioscience™ PAF (C16)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001331 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001331 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2940/1
Endogenous platelet-activating factor (PAF)
Endogenous platelet-activating factor (PAF) and ligand for PAF receptors. Produced by inflammatory cells and a potent chemoattractant for polymorphonuclear neutrophils. Induces increased vascular permeability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PAF (C16)
CAS 74389-68-7
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C26H54NO7P
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.68
Pureza >98%
Peso molecular 523.69