Learn More
Paeonol, TRC
Código de producto. 30415035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415035 25 g
30409821 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP13384025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-41-0
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo Ethanone, 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-hydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), Peonol (6CI), 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Methoxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-5-methoxyphenol, 2-Hydroxy-4-methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, 4-O-Methylresacetophenone, 4'-Methoxy-2'-hydroxyacetophenone, NSC 401442, Paconol, Paeonol, Paeonolum, Resacetophenone 4-O-methyl ether
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4-metoxifenil)etanona
SMILES COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paeonol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063