Learn More
Paeonol, MedChemExpress
Código de producto. 16432509
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432509 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16432509 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0159
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively.
Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paeonol
CAS 552-41-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (300.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (228.68 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (6.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(OC)C=C1O)=O
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death