Learn More
Paeoniflorin (>80%), TRC
Código de producto. 30425031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425031 100 mg
30427220 250 mg
30421800 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP133830100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23180-57-6
Fórmula molecular C23 H28 O11
Peso molecular (g/mol) 480.46
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (1aR,2S,3aR,5R,5aR,5bS)-5b-[(benzoyloxy)methyl]tetrahydro-5-hydroxy-2-methyl-2,5-methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalen-1a(2H)-yl, Peoniflorin (7CI,8CI), β-D-Glucopyranoside, 5b-[(benzoyloxy)methyl]tetrahydro-5-hydroxy-2-methyl-2,5-methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalen-1a(2H)-yl, [1aR-(1aα,2β,3aα,5α,5aα,5bα)]-, 2,5-Methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalene, β-D-glucopyranoside deriv., (1aR,2S,3aR,5R,5aR,5bS)-5b-[(Benzoyloxy)methyl]tetrahydro-5-hydroxy-2-methyl-2,5-methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalen-1a(2H)-yl β-D-glucopyranoside, NSC 178886, Paeoniflorin
SMILES C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]4(COC(=O)c5ccccc5)[C@H]3C[C@]24O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paeoniflorin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.1632
Porcentaje de pureza >95%